Drukuj
Akcesoria do chromatografu gazowego, GC-82-12
Dostawca: Brand
362038 362138 362338
525-1272EA 279 PLN
525-1272 525-1273 525-1271
Akcesoria do chromatografu gazowego, GC-82-12
Probówki Probówki wirówkowe
Borosilicate 3.3 glass, graduated.
  • Withstands forces up to 700×g
  • Design, accuracy etc., to meet ASTM specifications
  • For water and sediments in crude oils according to ASTM D91/D96