Drukuj
VWR®, Probówki wirówkowe
Dostawca: VWR Collection
525-0178EA 106 PLN
525-0178 525-0179 525-0180 525-0181 525-0182
VWR®, Probówki wirówkowe
Probówki Probówki wirówkowe
PTFE, okrągłe dno, gładka powierzchnia, bez nakrętki.
  • Neutralne
  • Wytrzymują przeciążenie do 12500×g
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
Odpowiednie do używania w wysokiej i niskiej temperaturze (–200 do +280 °C).