Drukuj
VWR®, Probówki wirówkowe, PTFE
Dostawca: VWR Collection
525-0187EA 138 PLN
525-0187 525-0188 525-0189 525-0190 525-0191 525-0183 525-0184 525-0185 525-0186
VWR®, Probówki wirówkowe, PTFE
Probówki Probówki wirówkowe
PTFE, gładka powierzchnia, z lub bez nakrętek.
  • Inert
  • Withstand forces up to 12500×g
  • Excellent chemical resistance
Suitable for use at high and low temperatures (–200 to +280 °C).