Drukuj
Probówki wirówkowe, okrągłodenne, PP
Dostawca: KARTELL
302 303 305 307 308 306
525-0469EA 466 PLN
525-0469 525-0470 525-0471 525-0473 525-0474 525-0472
Probówki wirówkowe, okrągłodenne, PP
Probówki Probówki wirówkowe
PP, okrągłodenne.
  • Przejrzysta, z obrzeżem, wysoka odporność chemiczna
  • Odporne na temperaturę do +120 °C