Drukuj
Probówki wirówkowe, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
3105-0015 3105-0050
525-2811EA 258 PLN
525-2811 525-2812
Probówki wirówkowe, Nalgene®
Probówki Probówki wirówkowe
PC, conical bottom and rimless, graduated, autoclavable.
  • Przeźroczyste, tłoczona podziałka
  • Wytrzymują przyspieszenie do 6000 ×g
  • Odpowiednie do wirówek z chłodzeniem i bez