Drukuj
Probówki wirówkowe
Dostawca: VITLAB
103897 103797
525-2250EA 388 PLN
525-2250 525-2251
Probówki wirówkowe
Probówki Probówki wirówkowe
PFA.
  • Translucent
  • Withstand forces up to 10000×g
  • Also for autosampler racks
Informacje do zamówienia: 525-2251 without screw cap, 525-2250 with calibrated ring-mark at 10 ml, thread GL25 and screw cap.
Uwaga: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904