Drukuj
Probówki wirówkowe
Dostawca: Brand
781029 781039 781040
525-3202EA 226 PLN
525-3202 525-3204 525-3206
Probówki wirówkowe
Probówki Probówki wirówkowe
PC, round bottom and rimless, graduated.
  • Slight yellow tint
  • Withstand forces up to 20000×g
  • Embossed graduations
Subdivision: 1 ml for 50 ml tubes; 2 ml for 100 ml tubes.