Drukuj
Probówki wirówkowe, Oak Ridge, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
3114-0010 3114-0030 3114-0050 3115-0030 3115-0050 3118-0010 3118-0028 3118-0030 3118-0050 3118-0085 3119-0010 3119-0028 3119-0030 3119-0050 3137-0050 3138-0010 3138-0016 3138-0030 3138-0050 3139-0010 3139-0016 3139-0030 3139-0050 3148-0050
525-2211EA 494 PLN
525-2211 525-2212 525-2213 525-2223 525-2224 525-2231 525-0037 525-2233 525-2234 525-2235 525-2241 525-0038 525-2243 525-2244 525-0040 525-0041 525-0042 525-0043 525-2236 525-0044 525-0244 525-0045 525-0046 525-0049
Probówki wirówkowe, Oak Ridge, Nalgene®
Probówki Probówki wirówkowe
Okrągłodenne bez obrzeża, autoklawowalne.
  • Wytrzymują przyspieszenie do 50000×g
  • Odpowiednie do wirówek z chlodzeniem i bez
  • Przy prędkościach większych niż 10000×g rekomendowane jest użycie zakrętki
FEP
Mlecznoprzeźroczyste. Odporne na kwasy, zasady i rozpuszczalniki. Znakomite do ekstrakcji fenol: chloroform.
PSF
Przeźroczyste. Odporne na kwasy i zasady.
PC
Przeźroczyste.
PPCO
Mlecznoprzeźroczyste. Lepsza odporność chemiczna niż PC.
Uwaga: Note: (Actual brim capacity of 50 ml Centrifuge tubes Oak Ridge is 42 ml).