Drukuj
Probówki wirówkowe, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
3117-0120 3117-0150 3117-0160 3117-0380 3117-0500 3117-1000 3117-9500
525-2883EA 226 PLN
525-2883 525-2884 525-2885 525-2887 525-2888 525-2890 525-2889
Probówki wirówkowe, Nalgene®
Probówki Probówki wirówkowe
PC, okrągłodenne z prostym brzegiem, autoklawowalne.
  • Przeźroczyste
  • Wytrzymują przyspieszenie do 50 000 ×g
  • Odpowiednie do wirówek z chłodzeniem i bez
Informacje do zamówienia: 525-2889 i 525-2890 mają wywinięty brzeg.