Drukuj
Probówki wirówkowe, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
3110-0120 3110-0150 3110-0160 3110-0380 3110-0500 3110-1000 3110-9500
525-2853EA 189 PLN
525-2853 525-2854 525-2855 525-2857 525-2858 525-2860 525-2859
Probówki wirówkowe, Nalgene®
Probówki Probówki wirówkowe
PPCO, okrągłodenne z prostym brzegiem, autoklawowalne.
  • Mlecznoprzeźroczyste, doskonała odporność chemiczna
  • Wytrzymują przyspieszenie do 50 000 ×g
  • Bardziej odpowiednie do niższych temperatur niż PP
Informacje do zamówienia: 525-2859 and 525-2860 are lipped.