Drukuj
Probówki wirówkowe
Dostawca: KARTELL
2300 2302 300 301
212-0209EA 393 PLN
212-0209 212-0284 525-0475 525-0476
Probówki wirówkowe
Probówki Probówki wirówkowe
PP, stożkowodenne, autoklawowalne.
  • Przeźroczyste, bardzo dobra odporność chemiczna
  • Może wytrzymać temperatury do +120 °C