Drukuj
Pojemniki do sterylizacji, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
6902-1000 6902-2000 6902-3000 6902-5000
489-2140EA 324 PLN
489-2140 489-2141 489-2142 489-2143
Pojemniki do sterylizacji, Nalgene®
Tace/Naczynia/Parownice Tace do sterylizacji
PP.
  • Grubościenna konstrukcja
  • Bardzo wytrzymałe obrzeże
Do wielokrotnego autoklawowania instrumentów i wyposażenia laboratoryjnego.