Drukuj
Tace laboratoryjne, z obrzeżem
Dostawca: BOCHEM
8454 8455 8456 8457 8459 8399 8395 8396 8397 8398
216-0024EA 155 PLN
216-0024 216-0025 216-0026 216-0027 216-0028 BOCH8399 BOCH8395 BOCH8396 BOCH8397 BOCH8398
Tace laboratoryjne, z obrzeżem
Tace/Naczynia/Parownice Parownice
Stainless steel, ¹⁸/₁₀.
  • Corrosion resistant
  • Excellent thermal resistance
  • Smooth surfaces for easy cleaning
Multipurpose tray ideal for a wide variety of uses.