Drukuj
Wkład do szuflad
Dostawca: KARTELL
953 954
216-6421EA 446 PLN
216-6421 216-6420
Wkład do szuflad
Tace/Naczynia/Parownice Wkłady do szuflad
PVC, biały.
  • Wersja 12-komorowa dla małych przedmiotów np. mieszadeł magnetycznch
  • Wersja 5-komorowa dla mniejszych przedmiotów różnych rozmiarów np. pipety, termometry, probówki, szpatułki
  • Gładkie powierzchnie z zaokrąglonymi rogami dla ułatwienia czyszczenia
Dla lepszej organizacji przechowywania wielu przedmiotów w szufladach, na półkach lub na stacji roboczej.