Drukuj
Kuwety laboratoryjne
Dostawca: KARTELL
5701 5702 5703 5704 5705 5706 5707 5708 5709 5710 5711 5712 5713 5714 5715
216-2101EA 64 PLN
216-2101 216-1684 216-2103 216-1683 216-2105 216-2106 216-4307 216-2108 216-2109 216-2110 216-0268 216-2112 216-1681 216-2114 216-2115
Kuwety laboratoryjne
Tace/Naczynia/Parownice Tace/naczynia laboratoryjne
PS, białe.
  • Solidne, konstrukcja odporna na uderzenia
  • Odporność cieplna do +70 °C
  • Gładkie powierzchnie dla łatwego czyszczenia
Tace ogólnego użytku dla szerokiej gamy zastosowań laboratoryjnych. Nadaje się także do stosowania w przemyśle spożywczym.