Drukuj
Kuwety laboratoryjne, głębokie
Dostawca: KARTELL
542 543 544 547 602 603 604 605
216-0260EA 179 PLN
216-0260 216-0261 216-0262 216-0263 489-0021 489-0022 489-0023 216-0269
Kuwety laboratoryjne, głębokie
Tace/Naczynia/Parownice Tace/naczynia laboratoryjne
HDPE, biały.
  • Solidne z uchwytami do podnoszenia i wzmocnionymi żebrami
  • Możliwe układanie warstwowe co pozwala zaoszczedzić miejsce składowania
  • Model o nr. katalogowym 216 0263 ma punkty odpływowe po wszystkich stronach - przydatne przy odmrażaniu próbek
Wszechstronne pojemnika do szerokiego zakresu zastosowania.