Drukuj
Kuwety, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
7120-0010 7120-0020
216-0329EA 407 PLN
216-0329 216-0330
Kuwety, Nalgene®
Tace/Naczynia/Parownice Tace/naczynia laboratoryjne
HDPE, przezierny.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporność termiczna od −100 do +120 °C
  • Twarde, można je układać jedna w drugiej
Universal trays for a wide range of applications. Ideal for soaking laboratory equipment or as an ice bath. Slightly tapered walls for better stackability. With handles for easy transportation.