Membrana Nytran® Nylon (Nytran® N) jest idealnym rozwiązaniem do aplikacji wymagających niższego ładunku. Zaprojektowane do stosowania w Southern i Northen blottingu, a także wyciągów kolonii lub płytki oraz Dot i Slot Blottingu. Nytran® N jest kompatybilny z izotopowymi metodami wykrywania.
- Wykazują bardzo niski szum
- Membrana układa się równomiernie na obu stronach macierzy nośnej, zapewniając doskonałą symetrię i pozwalając membranie leżeć płasko, bez zawijania
- Jednolita wielkość i rozkład porów
- Dostępne w dwóch rozmiarach porów 0,2 μm i 0,45 μm, w celu optymalnego zatrzymywania oligonukleotydów i większych fragmentów DNA
Nytran N membrane allows for excellent signal-to-noise ratios. The membrane is cast uniformly on both sides of a support matrix, demonstrating excellent symmetry. This gives the membrane the ability to lie flat without curling. Nytran N membrane is a highly consistent membrane with uniform pore size and distribution. It is available in 0,2 and 0,45 µm pore sizes for optimal retention of oligos and larger DNA fragments.
Whatman Nytran nylon membranes are suitable for applications that require a lower charge. They are designed for Southern and Northern blotting as well as colony and plaque lifts and dot-/slot-blots. Nytran N is compatible with isotopic and nonisotopic detection methods.