Drukuj
Membrany transferowe, Biodyne®
Dostawca: Cytiva (Formerly Pall Lab)
60106 60200 60201 60207 60208 60314 60315 60404 60400 60406 60336 330790
732-3006EA 2980 PLN
732-3006 732-3010 732-3011 732-3016 732-3017 732-3018 732-3019 732-3028 732-3024 732-3030 732-2974 514-1437
Membrany transferowe, Biodyne®
Membrany transferowe
Membrany transferowe Biodyne® oferują wysoką czułość i niskie tło dla zwiększenia wykrywania i rozdzielczości. Są one idealne do wykrywania kwasu nukleinowego.
  • Membrana nie pęka, nie kurczy się, ani nie rozrywa, kiedy poddawana jest wielu cyklom hybrydyzacji, usuwaniu i ponownemu dodawaniu sondy
  • Samoistnie hydrofilowe umożliwiają łatwe zwilżanie
  • Doskonała wydajność z radioaktywnym (membrana Biodyne® B) i nie-radioaktywnym (Biodyne® A) systemem wykrywania
Membrany Biodyne® A (Amfoteryczny Nylon 6,6): Membrana z potencjałem zeta może być modulowana przez zmiany pH. Idealna dla jednej sondy lub wielu rehybrydyzacji i zastosowań, gdzie tło jest kłopotliwe.
Membrany Biodyne® B (dodatnio naładowany Nylon 6.6): powierzchnie porów są wypełniane przez wysokiej gęstości czwartorzędowe grupy amonowe. Najwyższa czułość przy zastosowaniach kwasu nukleinowego.
Membrany Biodyne® C (ujemnie naładowany Nylon 6.6): Mogą być derywatyzowane od reakcji sprzęgania poprzez grupy karboksylowe na powierzchni porów.
Membrany Biodyne® Plus (dodatnio naładowany Nylon 6,6 o wysokim punkcie izoelektrycznym): W przypadku niektórych systemów wykrywania nieradioaktywnego, są bardziej czułe niż membrany Biodyne® A, wykazując niższe tło niż błony Biodyne® B. Szczególnie nadają się do zastosowań 'reverse dot blot' i aplikacji ELISA.
Membrany transferowe Biodyne® są odporne na powszechnie stosowane rozpuszczalniki, takie jak aceton, alkohol, chlorowane węglowodory alifatyczne, formamid, 2 M wodorotlenek sodu, DMSO, i dimetyloformamid. Nie są kompatybilne ze stężonym kwasem mrówkowym (> 50%), kwasem solnym (> 4 m), utleniaczami i długimi okresami ekspozycji (od paru dni do tygodni) do pH <2.