Drukuj
Membrany do blottingu, Nytran® SuPerCharge, Whatman™
Dostawca: Whatman products (Cytiva)
10416230 10416294 10416296
732-0286EA 1210 PLN
732-0286 732-4065 732-4066
Membrany do blottingu, Nytran® SuPerCharge, Whatman™
Membrany transferowe
Membrany nylonowe Nytran® SuPerCharge (SPC) mają bardzo wysoki ładunek dodatni i większą gęstość nylonu na jednostkę powierzchni. Dostępny w kształcie okręgu, arkusza lub rolki.
  • Niezmiennie pokazuje wysoki wskaźnik przy słabym tle
  • Membrana odlewa się równomiernie na obu stronach matrycy nośnika, zapewniając doskonałą symetrią i umożliwiając membranie leżeć płasko bez zwijania
  • Jednolita wielkość porów i rozprowadzania, wolna powierzchnia od mikroluki, pozwala na większą powtarzalność wyników pomiędzy membraną, oraz między blotami
Membrany Nytran SPC wykazują bardzo jednorodną wielkość porów i rozkład porów w porównaniu z typowymi membranami nylonowymi. Są wolne od mikropustek powierzchniowych, które są powszechne w innych błonach. Te cechy prowadzą do większej powtarzalności wyników przez błonę i od blotu do blotu. Przy typowych technikach wytwarzania, zwiększenie ładunku dodatniego ma tendencję do zwiększania tła. Membrany Nytran SPC są produkowane w procesie, który pozwala na połączenie wysokiego ładunku dodatniego z niskim tłem. Niezależnie od tego, czy stosuje się radioaktywne, czy nieradioaktywne techniki wykrywania, Nytran SPC konsekwentnie zapewnia wysoki sygnał przy wyjątkowo niskim tle.
Błony te są przeznaczone do blottingu Southern i Northern, usuwania kolonii i blaszek miażdżycowych oraz blottingu punktowego lub szczelinowego. Membrany są wylewane równomiernie, co zapewnia doskonałą symetrię i zapobiega zwijaniu. Membrany nylonowe Nytran SPC mają bardzo wysoki ładunek dodatni. Udoskonalenia w procesie produkcyjnym skutkują uzyskaniem membrany o większej gęstości nylonu na jednostkę powierzchni. Zwiększony ładunek i większa gęstość nylonu zapewniają zwiększone miejsca wiązania próbek.
Pore size: 0,45 µm
Nytran® binding capacity: >600 µg/cm²