Drukuj
Membrany transferowe, FluoroTrans® PVDF
Dostawca: Cytiva (Formerly Pall Lab)
PVM020C3R BSP0158 BSP0161 BSP0157 BSP0159 PVM020C-099 PVM020C-195 PVM020C-196
516-9757EA 2210 PLN
516-9757 516-0248 516-0249 516-0225 516-0226 516-0224 516-0220 516-0222
Membrany transferowe, FluoroTrans® PVDF
Membrany transferowe
Naturalnie hydrofobowy PVDF, idealny dla różnorodnych zastosowań analiz białka. Rodzina mediów FluroTrans® to białe, mikroporowate podpory fazy stałej, które wiążą białka poprzez oddziaływania hydrofobowe. Membrana FluoroTrans® jest zoptymalizowany dla sekwencjonowania N-terminal. Membrana FluoroTrans® W jest zoptymalizowany do zastosowań transferu Western. Membrana FluoroTrans® W pozwala na wykrycie białek wrażliwych, o niskim tle i bardzo niskim przepalaniu. Immobilizowane białka mogą być wizualnie wykryte z Coomassie® Blue, Amido Black, Ponceau S i złotem koloidalnym.
  • Wysoka zdolność