Drukuj
Szczypce uniwersalne, stal nierdzewna
Dostawca: HAMMACHER KARL
HWN310-20 HWN312-28
231-0279EA 531 PLN
231-0279 HAMMHWN312-28
Szczypce uniwersalne, stal nierdzewna
Szczypce
Stainless steel 18/10, anti-magnetic. Straight design for a wide range of laboratory, industrial and medical applications.
  • Acid-resistant
  • Excellent thermal resistance, autoclavable