Drukuj
VWR®, Osłony ochronne na termometr
Dostawca: VWR Collection
620-0899EA 117 PLN
620-0899 620-0900
VWR®, Osłony ochronne na termometr
Stojaki na termometry
Chroni termometr przed przypadkowym stłuczeniem podczas użytkowania i przechowywania.
  • Nakrętka
  • Pierścień do zawieszenia
  • Mosiądz metalowy lub niklowany
  • Dolna część otaczająca bańkę z małymi otworami umożliwiającymi cyrkulację