Drukuj
Termometry przyjazne dla środowiska
Dostawca: Amarell
G11374-EF G11376-EF G11378-EF G11380-EF G11382-EF G11388-EF G11392-EF G11396-EF G11404-EF G11392-EF/DKD3
AMARG11374-EFEA 157 PLN
AMARG11374-EF AMARG11376-EF AMARG11378-EF AMARG11380-EF AMARG11382-EF AMARG11388-EF AMARG11392-EF AMARG11396-EF AMARG11404-EF AMARG11392-EF/DKD3
Termometry przyjazne dla środowiska
Termometry Analogue Thermometers
These thermometers are designed for everyday use thanks to a non toxic green fluid. Choose either solid stem to reduce risk of accidental breakage or enclosed scale with milk glass for additional accuracy.
  • Bezpieczne
  • Bezrtęciowe
  • Skala wewnętrzna lub zewnętrzna
Wypełnienie organiczne
Length: 300 mm
Immersion depth: 76 mm