Drukuj
Termometry ogólnego przeznaczenia
Dostawca: Amarell
ME9010-FL ME9008-FL
620-0124EA 0 PLN
620-0124 620-0123
Termometry ogólnego przeznaczenia
Termometry Analogue Thermometers
These strengthened in-glass thermometers provides reinforced tips for stirring applications.
  • Dopasowany plastikowy kapsel z pętlą
  • Białe emaliowane tło
  • Niepękający szklany pierścień
  • Bańka zintegrowana z trzonkiem
  • 620-0121 i 620-0122 kalibrowane odpowiednio w czterech i pięciu punktach
Rtęć.
Until 10th October 2017 it is still allowed to use mercury thermometers if they are exclusively intended to be used for tests as per standards which require the usage of mercury thermometers.