Drukuj
VWR®, Termometry precyzyjne, Frio Temp
Dostawca: VWR Collection
620-0837EA 612 PLN
620-0837 620-0838 620-0839 620-0840 620-0841
VWR®, Termometry precyzyjne, Frio Temp
Termometry Analogue Thermometers
Termometry przeznaczone do kontroli temperatury w zamrażarkach, lodówkach, inkubatorach, suszarkach oraz bankach krwi. Termometr umieszczono w butelce wypełnionej cieczą.
  • Accurate temperature reading without sample contamination is achieved by using the filled bottle (included), which mimics the sample
  • Insert the thermometer into the bottle and place near the samples for best results
  • Thermometers contain organic liquid; feature permanently fused markings and lead free glass
  • PFA coating safely contains glass and liquid in case of breakage
  • Indywidualny numer
Więcej informacji o produkcie
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable