Drukuj
VWR®, Termometry ogólnego przeznaczenia
Dostawca: VWR Collection
620-0858EA 292 PLN
620-0858 620-0860 620-1927 620-1928
VWR®, Termometry ogólnego przeznaczenia
Termometry Analogue Thermometers
Termometry spełniają wszystkie wymagania dotyczące warunków fizycznych i dokładności.
  • Menisk dobrze widoczny przy pomiarach w niskich temperaturach
  • Możliwe powiększenie dla większej czytelności
  • Białe tło, wtopione oznaczenia
  • Zaprojektowany do użytku w bardzo niskich temperaturach
  • Zawiera bezrtęciowy płyn na tle białego bezołowiowego szkła
Division: 1,0 °C
Accuracy: ±2,0 °C
Traceable to NIST/DKD. Compliant with ANSI/SAMA Z236.1-1983.
Certyfikaty: Oznakowany NIST. zgodne z ASTM/SAMA Z236.1-1983.
Dodatkowe informacje: Dostarczane z wielojęzycznymi (angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, portugalskim i hiszpańskim) oznaczeniami o dokładności.
Sposób pakowania: Indywidualnie pakowane w opakowania Safety-Pak®