Drukuj
VWR®, Termometry ogólnego przeznaczenia
Dostawca: VWR Collection
620-0823EA 386 PLN
620-0823 620-0825 620-0826 620-0893 620-0894
VWR®, Termometry ogólnego przeznaczenia
Termometry Analogue Thermometers
Termometry do piekarników zawierają czerwoną ciecz organiczną na białym szkle.
  • Termometry te posiadają pierścień szklany pozwalający na utrzymanie ich w miejscu
  • Dostępne sa również w powłoce PTFE która w przypadku stłuczenia chroni przed zanieczyszczeniem szkłem i cieczą