Drukuj
VWR®, Termometry ogólnego przeznaczenia
Dostawca: VWR Collection
620-0816EA 394 PLN
620-0816 620-0817 620-0818 620-0820 620-0821 620-0822 620-0887 620-0889
VWR®, Termometry ogólnego przeznaczenia
Termometry Analogue Thermometers
Contains red organic liquid against white back glass, except for 620-0891 which has yellow back glass.
  • Wysoka stabilność
  • Indywidualne numery seryjne
  • Szklane wybrzuszenie w korpusie termometru
Accuracy: ±1,0 °C (620-0888: ±0,5 °C)