Drukuj
VWR®, Termometry przyjazne dla środowiska, Double Safe®
Dostawca: VWR Collection
620-0797EA 189 PLN
620-0797 620-0798 620-0793 620-0794 620-0795
VWR®, Termometry przyjazne dla środowiska, Double Safe®
Termometry Analogue Thermometers
Termometry te są łatwe do odczytania, szybko i dokładnie, ze względu na kontrastową czarną numerację na żółtym tle. Liczby są drukowane większe niż na standardowym termometrze. Idealny do stosowania w laboratoriach chemicznych/petrochemicznych, uniwersytetach, instytucjach naukowych, przetwórstwie żywności i napojów, przemyśle farmaceutycznym i medycznym, mleczarniach, browarach i gorzelniach.
  • Enviro safe liquid
  • Non toxic, non hazardous, liquid
  • PFA coating prevents any contamination of liquid or glass
Traceable to NIST/DKD.
Certyfikaty: Spełnia normy NIST.
Dodatkowe informacje: Includes a multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish) statement of accuracy and traceability.