Drukuj
VWR®, Termometry ogólnego przeznaczenia
Dostawca: VWR
VWR®
620-0814EA 514 PLN
620-0814 620-0815
VWR®, Termometry ogólnego przeznaczenia
Termometry Analogue Thermometers
Designed for use in all standard heating and drying blocks, water baths and incubators. Contains blue organic liquid fill against lead-free white back glass.
  • Częściowe zanurzenie
  • Indywidualne numery seryjne
  • Powłoka PTFE zapobiega zanieczyszczeniu wypełnienia i szkła
Certyfikaty: Traceable to NIST.
Dodatkowe informacje: Dostarczone z wieloma językami (angielski, francuski, niemiecki, włoski, portugalski i hiszpański) oświadczenie o dokładności wskazujące dokładność identyfikowalne z NIST.