Drukuj
Termometry precyzyjne
Dostawca: Amarell
L26004-FL/CC4 L26004-FL/DKD4
AMARL26004-FL/CC4EA 0 PLN
AMARL26004-FL/CC4 AMARL26004-FL/DKD4
Termometry precyzyjne
Termometry Analogue Thermometers
These total immersion thermometers with enclosed scale are suitable for government verification. Red spirit.
  • Bezpieczne i przyjazne dla środowiska
  • Skala wewnętrzna
  • Bezbarwna kapilara