Drukuj
VWR®, Taśmy do pomieszczeń czystych
Dostawca: VWR
VWR®
VWRU11211-952EA 0 PLN
VWRU11211-952 VWRU11211-950 VWRU11211-948 VWRU11211-938 VWRU11211-916 VWRU11211-946 VWRU11211-936 VWRU11211-914 817-0058 VWRU11211-944 817-0089 VWRU11211-942 817-0087 817-0076 817-0088 817-0094 817-0051 817-0092 817-0093 817-0090 817-0091
VWR®, Taśmy do pomieszczeń czystych
Taśmy
These multi-purpose vinyl tapes, wound on a plastic core, are ideal for use in cleanroom maintenance and support areas.
  • Ideal for colour coding, sealing, aisle marking and batching
  • Matt finish can be written on with a cleanroom pen
Length: 32,9 m.
Different colours available.
Sposób pakowania: Taśma jest pojedynczo zapakowana, z łatwo odrywanym perforowanym workiem.