Drukuj
Tanks, cylindrical, lightweight
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
54100-0005 54100-0007 54100-0015 54100-0030 54100-0055
216-0317EA 1290 PLN
216-0317 216-0318 216-0320 216-0321 216-0322
Tanks, cylindrical, lightweight
Zbiorniki Pojemniki cylindryczne
LLDPE, półprzezroczysty z pokrywką. Ekonomiczne pojemniki z podziałką. Z obrzeżem. Grubość ścianki ~2,4 mm. Zbiornik 216-0322 może być użyty jako insert do stalowego bębna 208 L.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporność termiczna od −100 do +120 °C
  • Spełniają wymagania USP klasy VI i FDA 21 CFR 177.1520