Drukuj
Standardowe mikrostrzykawki
Dostawca: Hospidex
EX-MS250 EX-MS500
613-1719EA 446 PLN
613-1719 613-1720
Standardowe mikrostrzykawki
Strzykawki i igły Strzykawki do chromatografii
Providing ultra-precise analyses. The plunger extends down into the tip of the needle ensuring that no dead volume is created.
The bevelled needle tip is 50 mm long.