Drukuj
Mikrostrzykawki do systemów hewlett-packard
Dostawca: Hospidex
EX-MSEX10HP26 EX-MS10HP23/26
613-1736EA 403 PLN
613-1736 613-1740
Mikrostrzykawki do systemów hewlett-packard
Strzykawki i igły Strzykawki do chromatografii
Microsyringes for Agilent instruments.
Type 1: Ti-Ni alloy elastic piston.
Type 2: Stainless steel piston.