Drukuj
Strzykawki mikrolitrowe serii 800
Dostawca: HAMILTON BONADUZ
84850 84851 84852 84853 84854 84855 84856 84857 84858 84859 84861 7642-01 CAL84851 CAL84854 CAL7642-01 CAL84852 CAL84850 CAL84856 CAL84859
549-1202EA 1070 PLN
549-1202 549-1203 549-1204 549-1205 549-1206 549-1207 549-1208 549-1209 549-1210 549-1211 549-1213 548-2277 HAMICAL84851 HAMICAL84854 HAMICAL7642-01 HAMICAL84852 HAMICAL84850 HAMICAL84856 HAMICAL84859
Strzykawki mikrolitrowe serii 800
Strzykawki i igły Strzykawki do chromatografii
Universal injection syringes for GC. Similar to the 700 series but with a reinforced, protected plunger.
  • Extended handle simplifies sampling from test tubes or long necked flasks
  • Available with a standard 51 mm needle: Cemented (N) or removable (RN)