Drukuj
Strzykawki mikrolitrowe do GC
Dostawca: HAMILTON BONADUZ
200740 200741 200742 200743 80386 87404 87405 86257
549-1107EA 867 PLN
549-1107 549-1108 549-1109 549-1110 HAMI80386 549-1229 HAMI87405 549-1271
Strzykawki mikrolitrowe do GC
Strzykawki i igły Strzykawki do chromatografii
GC on-column syringes with three choices of needle: Stainless steel fixed (N), stainless steel removable (RN) or fused silica removable (RNFS).