Drukuj
Strzykawki mikrolitrowe i gazoszczelne do Waters® U6K
Dostawca: HAMILTON BONADUZ
80038 80238 80938 81038 81138 84815 84816 84817 84818 84819 84980 84983 84986 84989
549-1254EA 683 PLN
549-1254 549-1259 549-1261 549-1262 549-1263 549-1197 549-1198 549-1199 549-1200 549-1201 HAMI84980 HAMI84983 HAMI84986 HAMI84989
Strzykawki mikrolitrowe i gazoszczelne do Waters® U6K
Strzykawki i igły Strzykawki do chromatografii
Microliter™ and gas/liquid tight syringes with reinforced plunger, ranging from 10 to 250 µl.