Drukuj
Wymazówki
Dostawca: DELTALAB
300205 300260 300232 300230
115-8231EA 151 PLN
115-8231 115-8232 115-8250 DELT300230
Wymazówki
Wymazówki Wymazówki do próbkowania
For safe sampling. Item 115-8250 is longer than conventional swabs and was designed to reach hard-to-reach areas. For example, suitable for use in gynaecology when used with a speculum to remove endocervical cells. Also ideal for veterinary medicine.
  • All swabs have round, tight, tear-resistant heads to ensure perfect sampling without residues
Tip Ø: 5 mm
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904