Drukuj
Wymazówki sterylne w probówkach
Dostawca: DELTALAB
300252 300250 300263 300261 300251 300252DNA
115-8272EA 897 PLN
115-8272 115-8275 300-0334 300-0332 300-0328 300-0329
Wymazówki sterylne w probówkach
Wymazówki Wymazówki w probówkach
Sterile dry swabs in impact resistant PP tubes.
  • Sterilised by ethylene oxide
  • Sealing label cap
  • Extra O-ring in the lid
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904