Drukuj
VWR® M40, Wymazówki
Dostawca: VWR
VWR®
710-0442EA 204 PLN
710-0442
VWR® M40, Wymazówki
Wymazówki Wymazówki transportowe
System do wymazu, plastikowy uchwyt, syntetyczna końcówka, z żelem agarowym Amies.
Helps to improve recovery and survival of fastidious microorganisms from the throat, vagina, wounds and skin swabs.
Certyfikaty: CLSI (formerly NCCLS).
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904