Drukuj
VWR®, Wymazówki z podłożem transportowym
Dostawca: VWR Collection
710-0432EA 252 PLN
710-0432 710-0433 710-0434 710-0435 710-0436 710-0437 710-0438 710-0439 710-0440 710-0441
VWR®, Wymazówki z podłożem transportowym
Wymazówki Wymazówki transportowe
Wymazówki do pobierania i transportu próbek bakteryjnych wyposażone w aplikatory i podłoże transportowe.
  • Przeżywalność bakterii od 24 do 48 godzin na aplikatorze i w probówce
  • Plomba zabezpieczająca przed manipulacją, która po otwarciu zmienia kolor na biały
  • Średnie ryzyko dla użytkowania krótkoterminowego
Nadaje się do chirurgiczno-inwazyjnych, krótkotrwałych zastosowań.
Class IIa - surgical-invasive, short-term application, for taking samples from natural orifices and surgical  wounds.
Certyfikaty: Klasa IIa.
Sposób pakowania: Więcej informacji o produkcie