Drukuj
Wymazówki, Transwab®
Dostawca: MEDICAL WIRE EQUIPMENT
MW170 MW171 MW172P MW173C MW173P MW172C
720-0138EA 532 PLN
720-0138 720-0139 720-0140 720-2201 720-2202 MEDWMW172C
Wymazówki, Transwab®
Wymazówki Wymazówki transportowe
Each transport tube contains Amies medium preferred because the inorganic buffer ensures maintenance without overgrowth.
  • Excellent recovery of both aerobic and anaerobic bacteria
  • High release of micro-organisms onto plates or into broth
  • Safety cap includes double seal, inside and outside tube
  • Colour coded caps for ease of selection
  • Pre-labelled transport tube
Certyfikaty: MDD, IVD, and CLSI M40.
Sposób pakowania: Easy peel pack.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904