Drukuj
Waciki czyszczące, Absorbond® Micro
Dostawca: Texwipe
TX759B TX759E
710-0561EA 2450 PLN
710-0561 TEXWTX759E
Waciki czyszczące, Absorbond® Micro
Wymazówki Wymazówki do czyszczenia
The hydroentangled non woven PE tip is extremely low in non volatile residue.
  • Double layered material for enhanced softness and absorbency
  • Flexible internal head paddle with compact PP handle
  • Excellent chemical resistance
Suitable for delicate optical components such as coated lenses, fibre-optic sensors and mirrors.
Sposób pakowania: Cleanroom processed bag-within-a-bag.
Uwaga: Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904.