Drukuj
Wymazówki, Absorbond®
Dostawca: Texwipe
Absorbond®
710-0563EA 1720 PLN
710-0563 TEXWTX762_U1
Wymazówki, Absorbond®
Wymazówki Wymazówki do czyszczenia
Soft, non abrasive swab is suitable for cleaning delicate optical components including coated lenses, fibre-optic sensors and mirrors.
  • Hydroentangled, non woven polyester for very low non volatile residues and particulates
  • Medium flexible internal head paddle, long 100% virgin PP handle
  • Excellent chemical resistance
Sposób pakowania: Cleanroom processed bag-within-a-bag.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904