Drukuj
Ochraniacze powierzchni, CleanSheets®, Nalgene
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
6283-1250 6283-1850
115-9252EA 2900 PLN
115-9252 115-9253
Ochraniacze powierzchni, CleanSheets®, Nalgene
Ochraniacze powierzchni Ochraniacze powierzchni
Zrobiony z gęstej polietylenowej pianki o grubości 3,2 mm, papier ten wyścieła blat i tworzy barierę dla płynów.
  • Gładki i sprężysty
  • Doskonała odporność chemiczna
  • Może być cięty i dopadowywany do blatów, półek, szuflad
  • Chroni przed rozlaniem, wibracjami, ciepłem, brudem i pęknięciami
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable Niski wpływ na produkcję
Certyfikacja środowiskowa NAR Certificate of Retirement