Drukuj
VWR® PureStep, Maty adhezyjne
Dostawca: VWR Collection
115-0047EA 604 PLN
115-0047 115-0048 115-0049 115-0050 115-0051 115-0052 115-0053 115-0054 115-0055 115-0056 115-0057 115-0058 115-0059 115-0060 115-0061 115-0062 115-0063 115-0064 115-0065 115-0066 115-0067 115-0068 115-0069 115-0070 115-0071 115-0072 115-0075 115-0076 115-0077 115-0078 115-0079 115-0080 115-0081 115-0082 115-0083 115-0084 115-0085 115-0086 115-0087 115-0088 115-0089 115-0090 115-0091 115-0092 115-0093 115-0073 115-0074 115-0167 115-0168 115-0169 115-1748 115-1774 115-1775 115-1776
VWR® PureStep, Maty adhezyjne
Maty podłogowe przeciwzmęczeniowe Maty adhezyjne
30 lub 60 warstwowe samoprzylepne maty wejściowe produkowane z polietylenu o niskiej gęstości. Maty te kontrolują zabrudzenie poprzez usuwanie zanieczyszczeń z podeszew butów i kół pojemników transportowych. Gdy jedna z warstw jest brudna, wystarczy zdjąć ją za ponumerowaną zakładkę narożną, pozostawiając świeżą warstwę gotową do użycia.
  • Środek przeciwdrobnoustrojowy chroni przed wzrostem bakterii i grzybów
  • Antypoślizgowe, oznaczone kolorami
  • Zmniejszają koszty konserwacji i czyszczenia
  • Zawierają wolny od GMO, odnawialny materiał roślinny, który zmniejsza