Drukuj
Podstawki do kolb okrągłodennych, silikonowe, niebieskie
Dostawca: Saint Gobain Life Sciences
161040 161042 161044
214-0148EA 247 PLN
214-0148 214-0149 214-0150
Podstawki do kolb okrągłodennych, silikonowe, niebieskie
Podstawki Podkładki do kolb
Can be used to provide a stable support for round-bottomed flasks and other containers with curved bases. Reversible. Non-slip, soft, stackable and easy to clean. Silicone, blue.
  • Good chemical resistance
  • Good thermal and electrical insulation
  • Temperature resistant from −60 to +200 °C