Drukuj
Korki ze szlifem stożkowym
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
01400512 01400529 01400514 01400519
217-9096EA 55.7 PLN
217-9096 217-9099 217-9097 217-9098
Korki ze szlifem stożkowym
Korki Korki szklane
Szkło DURAN®, borosilicate glass, clear, solid or semi hollow.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Bardzo wysoka odporność termiczna
  • Uchwyt ośmiokątny dla ułatwienia chwytności
Certyfikaty: DIN 12252